Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 130°C |
| CAS | 10378-47-9 |
| Color | Orange |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | CeH20N4O18S4 |
| MDL Number | 149417 |
| InChI Key | VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | λ4-cerium(4+) tetraamine dihydrate tetrahydrogen sulfate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?