Learn More
Ammonium fluoride, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Product Code. 15692970 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
50kg
Pack of 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15692970
Marque: Honeywell-Fluka 301016X1KG
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-01-8
Molecular Formula FH4N
Molecular Weight (g/mol) 37.04
MDL Number MFCD00011423
InChI Key LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrofluoride
SMILES N.F
Spécification
Quantity 6 x 1 kg
Linear Formula NH4F
UN Number UN2505
Formula Weight 37.04
Percent Purity ≥98%
Grade ACS/puriss. p.a.
Residue after Ignition ≤0.005% (as SO4)
Chemical Name or Material Ammonium Fluoride