Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifica
| Quantity | 6 x 1 kg |
| Linear Formula | (NH4)2HPO4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 132.06 |
| Percent Purity | 99 to 102% |
| Grade | puriss. |
| Chemical Name or Material | Ammonium Phosphate Dibasic, Meets analytical specification of NF |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?