Learn More
Ankyrin 3 Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 321.00 - € 481.00
Specifications
Antigen Ankyrin 3
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18647597
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-05528-100ul
100 μg
€ 481.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18694069
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-05528-50ul
50 μg
€ 321.00
50µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Ankyrin 3 Monoclonal antibody specifically detects Ankyrin 3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
Ankyrin 3
Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
ankyrin G, Ankyrin G119, ankyrin-3, ankyrin-G, Node Of Ranvier
The C-terminal 398 amino acids of human Ankyrin 3 expressed in and purified from E. coli.
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Cellular Signaling, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers
50% PBS, 50% glycerol
288
IgG1
Immunogen affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.