Learn More
Antimony(III) sulfide, 98% (metals basis)
Catalog No. p-4407248
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
250g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 11371849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012521.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
It is manufactured for use in safety matches, military ammunition, explosives and fireworks. It also is used in the production of ruby-colored glass and in plastics as a flame retardant. percussion caps, camouflage paints, ruby glass
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-04-6
Molecular Formula S3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 339.70
MDL Number MFCD00011217
InChI Key NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trisulfide
IUPAC Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Melting Point 550°C
Color Black
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 98.0% min (Metal basis)
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution
Formula Weight 339.68
Odor Odorless
Appearance Black powder
Density 4.12-4.64g/cm3
Chemical Name or Material Antimony(III) sulfide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt