Learn More
Antimony(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11391788
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Product Code. 11391788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011683.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
It is used in glitter compositions, fountain compositions, flash powder and vulcanizing rubber. It is employed in the production of ruby-colored glass and in plastics, as a fire retardant, in explosives, matches, and fireworks. It can be used to prepare a series of thioantimonous salts and Schlippe's salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1345-04-6
Molecular Formula S3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 339.70
MDL Number MFCD00011217
InChI Key NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Melting Point 550°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
UN Number UN1549
Merck Index 14,713
Solubility Information Insoluble in water,and moderately soluble in acids.
Formula Weight 339.68
Percent Purity 99.999%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Antimony(III) sulfide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato