Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
260 x 460mm
340 x 540mm
540 x 570mm
540 x 680mm
Förpackningsstorlek
Pack of 25
Beskrivelse
- Clears up spillages easily
- Environmental friendly
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x W) | 540 x 680mm |
| Length (Metric) | 540 mm |
| Material | APET |
| Type | Liners |
| Width (Metric) | 680 mm |
| For Use With | Tray Dimension: L x W: 54 x 68cm (21.25 x 26.77in.) |
| No. per Pack | 25 |
| Shape | Rectangular |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion