Learn More
Asporin Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Brand:  Novus Biologicals NB100-1514-25ug
 View more versions of this product
Product Code. 18584313
  • € 247.00 / 25µg
Description
Asporin Polyclonal specifically detects Asporin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Asporin
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
asporin, asporin (LRR class 1), FLJ20129, OS3, periodontal ligament associated protein 1, Periodontal ligament-associated protein 1, PLAP-1, PLAP1SLRR1Casporin proteoglycan, small leucine-rich protein 1C
Goat
43 kDa
25 μg
Primary
Expected from sequence similarity: Rat.
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.5 mg/mL
Western Blot 0.1-1 μg/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL, Peptide ELISA detection limit 1:64000, Immunocytochemistry
Q9BXN1
ASPN
Peptide with sequence C-IHENKVKKIQKDT corresponding to internal region according to NP_060150.3.
Affinity Purified
RUO
54829
Human, Mouse, Rat
IgG
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.