Learn More
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
10 pairs
Beschreibung
- Slim-fit provides tactile feedback when assembling smaller workpieces
- NBR foam coating is abrasion resistant and enhances grip in dry or slightly damp environments
- Dirt-resistant shell is ideal for mechanical tasks
- Certified by OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN 388 (4 1 2 2 X) |
| Coating Material | NBR Foam |
| Color | Gray, Black |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastane, Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 11 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur