Learn More
ATP6V1B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifica
Antigen ATP6V1B1
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16843594
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
14780-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16833594
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
14780-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) is a multisubunit enzyme responsible for acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPases pump protons against an electrochemical gradient, while F-ATPases reverse the process, thereby synthesizing ATP. A peripheral V1 domain, which is responsible for ATP hydrolysis, and a integral V0 domain, which is responsible for proton translocation, compose V-ATPase. Nine subunits (A-H) make up the V1 domain and five subunits (a, d, c, c′ and c") make up the V0 domain. Like F-ATPase, V-ATPase most likely operates through a rotary mechanism. The V-ATPase V1 B subunit exists as two isoforms. In the inner ear, the V-ATPase B1 isoform functions in proton secretion and is required to maintain proper endolymph pH and normal auditory function. The gene encoding the human V-ATPase B1 isoform maps to chromosome 2cen-q13. Mutations in this gene cause distal renal tubular acidosis associated with sensorineural deafness. The V-ATPase B2 isoform is expressed in kidney and is the only B isoform expressed in osteoclasts.
Specifica
Specifica
ATP6V1B1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P15313
110935, 312488, 525
ATP6V1B1 Fusion Protein Ag6332
Primary
-20°C
ATP6V1B1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATP6B1, ATP6V1B1, RTA1B, V ATPase subunit B 1, VATB, VMA2, VPP3
ATP6V1B1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato