Learn More
Barium carbonate, 99+%
Código de producto. 11357897
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
250g
50g
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11357897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014341.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate has been used as brine purification chemical in the chloro-alkali industry and as an ingredient in rat poisons and enamels. Barium carbonate is used in photographic paper manufacturing. The chemical is used to produce the barium sulphate which gives the photographic paper its flat white appearance. Practiced in the manufacture of barium ferrites and also in the manufacture of television picture tubes. Barium carbonate is an additive in oil-well drilling muds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 513-77-9
Molecular Formula CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
MDL Number MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Boiling Point (decomposition)
Melting Point 811°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99+%
Solubility Information Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC Name barium(2+);carbonate
Formula Weight 197.35
Density 4.43 g/mL
Chemical Name or Material Barium carbonate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado