Learn More
beta II Tubulin Antibody (OTI3B7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44865-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306496
  • € 550.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
beta II Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta II Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
beta II Tubulin
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Full length human recombinant protein of human TUBB2A(NP_001060) produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
OTI3B7
Western Blot 1:4000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Mouse
>95%
RUO
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt