Learn More
Beta-Sitosterol (purity>80%), MedChemExpress
Description
Beta-Sitosterol (purity>80%) includes β-sitosterol (≥80%), stigmasterol, campesterol and brassicasterol mainly. Beta-Sitosterol is a plant sterol. Beta-Sitosterol (purity>80%) interfere with multiple cell signaling pathways, including cell cycle, apoptosis, proliferation, survival, invasion, angiogenesis, metastasis and inflammation.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Beta-Sitosterol (purity>80%) |
| CAS | 83-46-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C29H50O |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | β-Sitosterol (purity>80%) 22,23-Dihydrostigmasterol (purity>80%) |
| Solubility Information | Ethanol : 3.85 mg/mL (9.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C.[(purity>80%)] |
| Molecular Weight (g/mol) | 414.71 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?