Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 98%
Código de producto. 11323988
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11323988
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040396.30
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used as pigment, in manufacture of artificial pearls, dry-cell cathodes | CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
Bismuth(III) chloride oxide is used in pharmaceutical industry, in the production of cosmetics, in chemical and metallurgical industries. It is used as pigment, in manufacture of artificial pearls and as a dry-cell cathodes, in photocatalysts for degradation of organic pollutant, in white-light LEDs, in the manufacture of plastics, in the synthesis of methanol, in semiconductor devices such as CCDs or photodiodes and also used in the production of permanent magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7787-59-9
Molecular Formula BiClHO
Molecular Weight (g/mol) 261.437
MDL Number MFCD00010895
InChI Key BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC Name oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Especificaciones
Melting Point (decomposition)
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Linear Formula BiOCl
Merck Index 14,1263
Solubility Information Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Formula Weight 260.43
Percent Purity 98%
Odor Odorless
Refractive Index 2.15
Density 7.72 g/mL
Chemical Name or Material Bismuth(III) chloride oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado