Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 384-well Microplates
Artikelnummer. p-4830833 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Volume (Metric) Well:
0.1 mL
0.12 mL
Pakningsstørrelse:
Pack of 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Volume (Metric) Well Pakningsstørrelse
10721544 Clear 0.1 mL Pack of 50
10153663 White 0.1 mL Pack of 50
10617903 Black 0.1 mL Pack of 50
10427493 White, Clear Bottom 0.12 mL Pack of 50
10774034 Black, Clear Bottom 0.12 mL Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10721544 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781680
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bulk Quote Request
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Non-treated sterile microplates for diverse applications
  • Non-treated PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Sterile plate for most applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Barcode No Barcode
Format Standard
Lid With Lid
Array 16 x 24
Color Clear
Material Polystyrene
Volume (Metric) Well 0.1 mL
No. of Wells 384
Sterility Sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) Laboratory tasks, such as homogeneous assays, screening and storage
Quantity 50/Cs.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.