Learn More
Tocris Bioscience™ C-DIM 12
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
Nurr1 activator. Inhibits NF-κB and cytokine expression in microglial cells by stabilizing nuclear corepressor proteins, which reduces binding of p65 to inflammatory gene promoters. Neuroprotective in a mouse Parkinson's disease model. Orally bioavailable.
Specifications
Specifica
| Quantity | 10 mg |
| Solubility | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Formula Weight | 356.85 |
| Physical Form | Solid |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 356.85 |
| Chemical Name or Material | 3,3'-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis[1H-indole] |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto