Learn More
C19orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 19420-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16898974
  • € 145.00 / 20µL
Description
The antibody was raised from the C19orf43 protein. A band at ∽28kd was detected in Western Blot with human placenta, 293 cell, and A431 cell lysates.
C19orf43, also named as MGC2803 and fSAP18, is a protein coding gene. Exoribonuclease that is part of the telomerase RNA 3′ end processing complex and which has the ability to all four unpaired RNA nucleotides from 5′ end or 3′ end with higher efficiency for purine bases.
Spezifikation
Spezifikation
C19orf43
Polyclonal
Unconjugated
C19orf43
C19orf43, fSAP18
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
288920, 68544, 79002
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BQ61
C19orf43, Trir
C19orf43 Fusion Protein Ag13747
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt