Learn More
Alfa Aesar™ Cadmium, course powder, 1-4mm for reductors, ≥99% (metals basis)
Merk:  Alfa Aesar™ 047246.14
Overige gegevens : CAS : 7440-43-9 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : II
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447495
  • € 65.60 / 25 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-43-9
112.414
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
23973
cadmium
Cd
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CHEBI:22977
[Cd]
Specificatie
Cadmium
1 to 4mm for reductors
(metals basis)
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
[Cd]
112.414
CHEBI:22977
≥99%
25g
7440-43-9
Cd
UN2570
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
cadmium
23973
Coarse Powder