Learn More
Calcium sulfate dihydrate, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10083650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Packungsgröße:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10083650 500 g Plastic bottle 500g
10572544 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10083650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315255000
Request Bulk or Custom Format
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Molecular Formula CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
MDL Number MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC Name calcium;sulfate;dihydrate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range 98.0 to 102% (Complexometry)
Linear Formula CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14, 1706
Solubility Information Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formula Weight 172.17
Percent Purity ≥98%
Grade ACS Reagent
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Calcium sulfate dihydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.