Learn More
Novus Biologicals™ CALHM1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 213.00 - € 508.00
Specifications
Antigen CALHM1
Dilution Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30067158
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-30945-25ug
25 μg
€ 213.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
30066902
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-30945-100ug
100 μg
€ 508.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Descrizione
Descrizione
CALHM1 Polyclonal antibody specifically detects CALHM1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
CALHM1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Alzheimers Research, Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Phosphate buffered saline
255022
IgG
Ammonium sulfate precipitation
Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human
calcium homeostasis modulator 1, FAM26Ccalcium homeostasis modulator protein 1, family with sequence similarity 26, member C, MGC39514, MGC39617, Protein FAM26C
Synthetic peptide derived from human CALHM1 protein.
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato