Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Product Code. 17115321
Click to view available options
Volume (Metric):
10 mL
12 mL
90 mL
118 mL
Closure Type:
Flip Top
Not Included
Screw Cap
Color:
Amber
Clear
Natural
Closure Color:
Blue
Clear
Green
Not Included
Red
White
Yellow
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 250
Pack of 400
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17115321
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ S40715
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
  • Freestanding
  • Non-sterile tubes
10 mL
  • Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
  • Round bottom with skirt
12 mL
  • Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
  • Conical bottom with skirt
  • Available in amber color for light sensitive samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Closure Color Blue
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 15 mm
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Volume (Metric) 12 mL
No. per Case 1000/Cs.
Style Skirted, conical bottom
Closure Material Polyethylene
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 96 mm
Type Sample Vial
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.