Learn More
Fisherbrand™ Inzetstukken voor kartonnen cryodoos
Combine these inserts with Cryoboxes for flexible cell storage and sample handling. Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts feature ultra-low temperature resistant cardboard with water repellent finish for sample storage.
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 1.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12707135
  • € 43.95 / 10 stuks
Geschatte verzenddatum
17-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
Specificatie
Specificatie
9 x 9
10 Pack
133mm
Rasterinzetstukken
30 mm
Monsteropslagbuizen
133mm
9 x 9
Cardboard
Rasterinzetstukken
Monsteropslag
Video's