Learn More
CCT5 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 1B12E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-67400-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 18085415
  • € 145.00 / 20µL
Beschreibung
Beschreibung
The CCT5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CCT5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CCT5 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
CCT5
1B12E10
CoraLite Plus 488
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat
155 kDa
IgG1
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
1000 μg/mL
CCT epsilon, CCT5, CCTE, KIAA0098, TCP 1 epsilon
20 μL
22948
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado