missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD117/c-kit Antibody (9D2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Rat Monoclonal Antibody

€ 201.00 - € 518.00

Specifications

Antigen CD117/c-kit
Clone 9D2
Concentration LYOPH
Dilution Western Blot 1:100-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry
Se fler specifikationer

Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18223794
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NB110-93600-0.025MG
0.025 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
18710954
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NB110-93600
0.1 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse

Beskrivelse

CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data

Tekniske data

CD117/c-kit
LYOPH
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rat
Cancer, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
P05532
3815
IgG2
Protein G purified
9D2
Western Blot 1:100-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse
CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
KIT
Primary
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater

For Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.