Learn More
CD2 Antibody (TS2/18) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 507.00
Specifications
Antigen CD2
Clone TS2/18
Concentration 1.0 mg/ml
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Inhibition Assays, CyTOF, Neutralization
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18472922
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-22537-50ug
50 ug
€ 213.00
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
18159901
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-22537
200 μg
€ 507.00
200µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CD2 Monoclonal specifically detects CD2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Inhibition Activity, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
Specifications
Specifications
CD2
1.0 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5
CD2
IgG1
Protein A purified
TS2/18
Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Inhibition Assays, CyTOF, Neutralization
Unconjugated
Mouse
Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
P06729
914
Human LFA-2 (CD2)
Primary
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado