Learn More
Invitrogen™ CD229 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 86.25 - € 412.00
Specifications
Antigen CD229
Clone 001
Concentration 100 μg/mL
Applications ELISA
Classification Recombinant Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30019237
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA552397
100 μL
€ 412.00
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30019965
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA552398
20 μL
€ 86.25
20µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
CD229 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects CD229 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Tekniske data
Tekniske data
CD229
100 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
AI893573; CD229; CDABP0070; Cell surface molecule Ly-9; hly9; Lgp100; LY9; Ly-9; Lymphocyte antigen 9; mLY9; RP11-312J18.1; Signaling lymphocytic activation molecule 3; SLAM family member 3; SLAMF3; T100; T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Recombinant Mouse CD229 Protein (Lys 48-Arg453).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Ly9
001
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Mouse
Q01965
17085
IgG
Protein A
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.