missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD24 Rat, V450, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
€ 196.35 - € 420.00
Specifications
| Antigen | CD24 |
|---|---|
| Clone | M1/69 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15931858
|
EnquireBio
QAB33-V450-25ug |
25 μg |
€ 196.35
25µg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
15921858
|
EnquireBio
QAB33-V450-100ug |
100 μg |
€ 420.00
100µg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Tekniske data
| CD24 | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12484 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| M1/69 | |
| Flow Cytometry | |
| Violet Fluor 450 (V450) | |
| RUO | |
| NP_033976 | |
| Cd24a | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel