Learn More
Invitrogen™ CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (J43), Brilliant Ultra Violet™ 563, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ 365-9985-82
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18476688
  • € 380.00 / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of 'danger signals' such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD279 (PD-1)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q02242
Pdcd1
Affinity chromatography
RUO
18566
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
IgG
Flow Cytometry
J43
Brilliant Ultraviolet 563
Pdcd1
CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.