Learn More
CDK5 Mouse, anti-Human, Clone: 1B9E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen CDK5
Clone 1B9E1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Form Liquid
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18099675
View Documents
Proteintech
68514-1-IG-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
18077905
View Documents
Proteintech
68514-1-IG-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
The CDK5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK5 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CDK5
1000 μg/mL
Liquid
Human, Mouse
CDK5, Cell division protein kinase 5, cyclin dependent kinase 5, PSSALRE, TPKII catalytic subunit
Primary
1B9E1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Mouse
1020
IgG1
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt