Läs mer
Läs mer
CDK5 Mouse, anti-Human, Clone: 1B9E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 68514-1-IG-20UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The CDK5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CDK5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CDK5 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifikationer
| CDK5 | |
| 1B9E1 | |
| CDK5, Cell division protein kinase 5, cyclin dependent kinase 5, PSSALRE, TPKII catalytic subunit | |
| 20 μL | |
| 1020 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 1000 μg/mL | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| 150 kDa | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering