Learn More
Cerium(IV) oxide, 20% in H{2}O, nanoparticle dispersion, high pH
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047240.22
Quantity 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15415085
  • € 202.00 / 100g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The addition of CeO2 to CuO/TiO2 increases specific surface area and inhibits sintering and pore size growth at high temperatures. It is used as an additive in glass industry. Cerium dioxide is mainly used as such or in formulation as a high precision polishing agent for glass products, as catalyst or catalyst support. Polishing and decolorizing glass; opacifier in vitreous enamels and photochromic glasses; heat-resistant alloy coatings; as a cracking catalyst; as a catalyst for automobile emission control; in ceramic coatings; in phosphors; in cathodes; in capacitors; in semiconductors; in refractory oxides; gemstone polishing, as raw material for the production of glass and ceramics as well as additives in paints and varnishes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocerium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Spezifikation
1306-38-3
8.0
100 g
MFCD00010933
Very low water solubility (<0.123 ?g/L at 20°C) and soluble in concentrated mineral acid.
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
Odorless
Cerium(IV) oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Red to Brown
Liquid
CeO2
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocerium
73963
172.12
1.23 g/mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.