Learn More
Melford Cesium Chloride
Beskrivelse
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Optical Density: 50% w/w solution in 1cm path cell at 260nm is <0.02.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Cesium Chloride |
| CAS | 7647-17-8 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | CsCl |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?