Learn More
Chromium(III) Oxide, ≥98%, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
| Boiling Point | 4000°C |
| Melting Point | 2435°C |
| Color | Green |
| Quantity | 100 g |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | oxo(oxochromiooxy)chromium |
| Formula Weight | 151.99g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
| Packaging | Poly Bottle |
| Appearance | Powder |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto