Learn More
CLIP4 Antibody (OTI5D10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44957-30ul
 View more versions of this product
Product Code. 30306731
  • € 256.00 / 30µL
Description
CLIP4 Monoclonal antibody specifically detects CLIP4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CLIP4
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
79745
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
OTI5D10
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
CAP-GLY domain containing linker protein family, member 4, CAP-Gly domain-containing linker protein 4, FLJ21069, FLJ32705, restin-like 2, Restin-like protein 2, RSNL2
Full length human recombinant protein of human CLIP4(NP_078968) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt