Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Wells:
1 Prep, 1 Marker
10
16
2 Prep, 2 Marker
20
25
30
36
4 Prep, 2 Marker
40
50
Volume (Metric) Sample:
8 μL
11 μL
13 μL
16 μL
20 μL
30 μL
54 μL
115 μL
236 μL
506 μL
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- For tightly resolved bands
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | MultiSUB Maxi-Gel Electrophoresis Unit |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 20 |
| Quantity | 1 Each |
| Thickness (Metric) | 0.75 mm |
| Volume (Metric) Sample | 20 μL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto