Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated LDHA-Specific Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-19987-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 30234223
  • € 450.00 / 100µL
Description
The LDHA-Specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human LDHA-Specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LDHA-Specific antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
LDHA-Specific
Polyclonal
CoraLite Plus 488
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
3939
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody
IgG
Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
1000 μg/mL
LDH-M; LDH1; PIG19
Peptide
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
32-37 kDa
Liquid
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.