Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated LSM12 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 140.00 - € 450.00
Specifica
Antigen LSM12
Clone 2E3G3
Concentration 1000 μg/mL
Applications Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30236173
Vedere i documenti
Proteintech
CL488-67029-100UL
100 μL
€ 450.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30234664
Vedere i documenti
Proteintech
CL488-67029-20UL
20 μL
€ 140.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The LSM12 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LSM12. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LSM12 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifica
Specifica
LSM12
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
124801
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
2E3G3
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
CoraLite Plus 488
Mouse
Human, Mouse, Rat
FLJ30656; MGC104211; PNAS-135
IgG2a
Protein A purification
Conjugated Antibody