Learn More
COX18 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen COX18
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18462592
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-30593-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18140995
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-30593
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
COX18 Polyclonal specifically detects COX18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
COX18
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
COX18 cytochrome c oxidase assembly homolog (S. cerevisiae), COX18HS, Cox18Hs1 protein, Cox18Hs2 protein, Cox18Hs3 protein, Cytochrome c oxidase assembly protein 18, FLJ38991, MGC126733, mitochondrial COX18, mitochondrial inner membrane protein COX18, OXA1L2
COX18
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8N8Q8
285521
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AYQHYILAKVENLQPEIKTIARHLNQEVAVRANQLGWSKRDARLTYLKNMRRLISELYVRDNC
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.