Learn More
COX20 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen COX20
Concentration 0.39 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16844315
View Documents
Proteintech
25752-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16834315
View Documents
Proteintech
25752-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
COX20, also name as FAM36A, belongs to the COX20 family. Mutations in COX20 are a novel cause of recessively inherited.
Spezifikation
Spezifikation
COX20
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5RI15
116228
COX20 Fusion Protein Ag22520
Primary
-20°C
COX20
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FAM36A, Protein FAM36A
COX20
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt