Learn More
Cytokeratin 7, 8 Antibody (CAM5.2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 256.00 - € 484.00
Specifications
Antigen Cytokeratin 7, 8
Clone CAM5.2
Concentration 0.2 mg/ml
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30288041
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44630-100ug
100 μg
€ 484.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30296895
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44630-20ug
20 μg
€ 256.00
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Cytokeratin 7, 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7, 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
Cytokeratin 7, 8
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CK7, CK-7, CK8, CK-8, Cytokeratin-7, Cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7
Human colorectal carcinoma cell line HT29
Primary
Store at 4⪚C.
CAM5.2
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cellular Signaling
10 mM PBS with 0.05% BSA
3855
IgG2a κ
Protein A purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt