Learn More
DAP Kinase 2 Antibody (S09-8F2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 421.00 - € 645.00
Specifications
Antigen DAP Kinase 2
Clone S09-8F2
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18621905
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19618-100ul
100 μg
€ 645.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18611545
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19618-50ul
50 μg
€ 421.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
DAP Kinase 2 Monoclonal antibody specifically detects DAP Kinase 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
DAP Kinase 2
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DAP kinase 2, DAP-kinase-related protein 1, DAP-kinase-related protein 1 beta isoform, death-associated protein kinase 2, DRP1, DRP-1MGC119312, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1
A synthetic peptide of human DAP Kinase 2 (Uniprot # Q9UIK4)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S09-8F2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Autophagy, Cellular Markers
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
23604
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt