Learn More
BRAND™ Desiccator Sealing Ring
Produktkode 10241271 Shop alle Brand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outer:
150 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10241271
missing translation for 'mfr': BRAND™ 65820
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Desiccator Sealing Ring is a spare accessory for use with desiccators.
  • Sealing ring, CR
  • For use with desiccator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (Metric) Outer 150 mm
Material Chloroprene Rubber
Color Black
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.