Learn More
Dichloromethylvinylsilane, 97%
Codice prodotto. 11436336
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11436336 100 g 100g
11394509 10 g 10g
11446336 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11436336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23119.22
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-70-9
Molecular Formula C3H6Cl2Si
Molecular Weight (g/mol) 141.066
MDL Number MFCD00000492
InChI Key YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
IUPAC Name dichloro-ethenyl-methylsilane
SMILES C[Si](C=C)(Cl)Cl
Specifica
Boiling Point 92°C to 93°C
Melting Point -78°C
Quantity 100 g
Flash Point 4°C (39°F)
Odor Acrid
UN Number UN2985
Beilstein 1740822
Formula Weight 141.07
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Dichloromethylvinylsilane
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.