Learn More
Tocris Bioscience™ DL-TBOA
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001210
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 30001210
Brand: Tocris Bioscience™ 1223/10
Selective non-transportable inhibitor of EAATs
DL-TBOA is a competitive, non-transportable blocker of excitatory amino acid transporters (IC50 values are 6 μM, 6 μM and 70 μM, for EAAT2, EAAT3 and EAAT1 respectively). DL-TBOA also inhibits EAAT4 and EAAT5 (Ki values are 4.4 μM and 3.2 μM respectively). DL-TBOA displays high selectivity for EAATs over ionotropic and metabotropic glutamate receptors. DL-TBOA augments SN 38 (Cat. No. 2684) induced colorectal cancer cell death in drug-resistant cell lines. DL-TBOA enhances synaptic activity in the frog labyrinth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205309-81-5
Molecular Formula C11H13NO5
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 239.23
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 239.227
Chemical Name or Material DL-TBOA
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt