Learn More
DPEP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00197-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18633707
  • € 216.00 / 50µL
Description
DPEP2 Polyclonal antibody specifically detects DPEP2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DPEP2
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000
dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human DPEP2 (Accession#: AAH24021.1; Met1-Ser376)
50 μg
Cancer, Cell Biology, Endocrinology
64174
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt