Learn More
Ansell™ Easy Flex 47-200 Series Nitrile Medium Weight Gloves
Product Code. 10010814 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6.5
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
144 pairs
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10010814
missing translation for 'mfr': Ansell™ 47200_10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The coolness and comfort of cotton - but with far superior grip. Coating only on fingers and palm to protect the working area, but leaves the back of the hand free to breathe.
  • Nitrile coating repels oil and grease
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • 3/4 Dipped
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Back Material Nitrile
Certifications/Compliance CE Mark, ANSI, CATEGORY II EN 388 : 2111
Cuff Material Nitrile
Coating Material Nitrile
Color Green
Exterior Finish No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Product Type Mediumweight Gloves
Size 10
Glove Cuff Style Knitwrist
Liner Material Interlock Cotton
Lining Lined
Palm Type Coated-palm
Quantity 144 Pairs
Resistant To Snag, puncture, abrasion and cut resistance
Series 47-200
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado