Learn More
ECHS1 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 450.00
Specifications
Antigen ECHS1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Conjugate CoraLite Plus 488
Form Liquid
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18028025
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
CL488-11305-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18089795
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
CL488-11305-100UL
100 μL
€ 450.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The ECHS1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ECHS1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ECHS1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
ECHS1
Immunofluorescence
Liquid
Human, Mouse, Rat
ECHS1, Enoyl CoA hydratase 1, SCEH
Primary
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Rabbit
1892
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt