missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EEA1 Antibody (SR1246), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21679-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EEA1 Monoclonal antibody specifically detects EEA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spezifikation
| EEA1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| SR1246 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| early endosome antigen 1, early endosome antigen 1, 162kD, early endosome-associated protein, Endosome-associated protein p162, MSTP105, ZFYVE2, ZFYVE2MST105, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2 | |
| A synthesized peptide derived from human EEA1 (Uniprot #: Q15075) | |
| 50 μg | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Endosome Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 8411 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur