Learn More
ELAVL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35160-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30228424
  • € 190.00 / 20µL
Description
ELAVL4 Polyclonal antibody specifically detects ELAVL4 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ELAVL4
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
abnormal vision, Drosophila, homolog of, like-4, ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ELAVL4 (NP_068771.2).,, Sequence:, MVMIISTMEPQVSNGPTSNTSNGPSSNNRNCPSPMQTGATTDDSKTNLIVNYLPQNMTQEEFRSLFGSIGEIESCKLVRDKITGQSLGYGFVNYIDPKDA
20 μL
Neuroscience, Vision
1996
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.