Learn More
Ethyl 2-chloropropionate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11373037
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11373037 50 g 50g
11383037 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11373037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13410.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-13-7
Molecular Formula C5H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 136.58
MDL Number MFCD00000864
InChI Key JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-chloropropionate, 2-chloropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl-2-chloropropionate, 2-chloropropionic acid, ethyl ester, ethyl alpha-chloropropionate, ethyl .alpha.-chloropropionate, propionic acid, 2-chloro-, ethyl ester, +-ethyl 2-chloropropionate, ethyl ?-chloropropionate
PubChem CID 10807
IUPAC Name ethyl 2-chloropropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)Cl
Spezifikation
Boiling Point 146°C to 149°C
Flash Point 38°C (100°F)
Odor Pungent
Quantity 50 g
UN Number UN2935
Beilstein 773906
Merck Index 14,3785
Formula Weight 136.58
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 2-chloropropionate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.